Nitinol, Folie, Formgedächtnis, flach geglüht, gebeizte Oberfläche, Dicke 0.127 mm (0.005 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
45514.FF
45514.FI
45514.GH
45514.FFEA
165
CHF
45514.FF
45514.FI
45514.GH
Nitinol, Folie, Formgedächtnis, flach geglüht, gebeizte Oberfläche, Dicke 0.127 mm (0.005 in)
Nitinol
Physical Form: ≈0.51g/25x25mm; Af approx. 45°C
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD02091734