Palladium 5% auf Aktivkohle Paste (50% Wasser) A405032-5
Lieferant: Thermo Scientific
45499.06
45499.14
45499.22
45499.06EA
158
CHF
45499.06
45499.14
45499.22
Palladium 5% auf Aktivkohle Paste (50% Wasser) A405032-5
Palladium
CAS No.: 7440-05-3
Appearance: Black
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD03457879
Formel:
Pd MW: 106,420 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011167 CAS-Nummer: 7440-05-3 EINECS: 231-115-6 |