PTFE, Tafeln, Dicke 3.18 mm (0.125 in)
Lieferant: Thermo Scientific
45172.HBEA 323 CHF
45172.HB
PTFE, Tafeln, Dicke 3.18 mm (0.125 in)
PTFE
Formel: (CF₂CF₂)n
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00084455
CAS-Nummer: 9002-84-0