Palladium 5% auf Aktivkohle Paste (50% Wasser) 5R58
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
45132.22 45132.14 45132.06
45132.22EA 2970 CHF
45132.22 45132.14 45132.06
Palladium 5% auf Aktivkohle Paste (50% Wasser) 5R58
Palladium
CAS No.: 7440-05-3 Appearance: Black Odour: Odourless MDL No.: MFCD03457879
Formel: Pd
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03457879
CAS-Nummer: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6