Nickel iron molybdenum, Folie, geglüht, Dicke 0.102 mm (0.004 in)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
45092.HB
45092.4K
45092.HBEA
165
CHF
45092.HB
45092.4K
Nickel iron molybdenum, Folie, geglüht, Dicke 0.102 mm (0.004 in)
Nickel iron molybdenum
Molecular Formula: Ni:Fe:Mo; 80:15:4.2 wt%
Physical Form: ≈40.1g/150mmx300mm
MDL No.: MFCD09910537