Platin 70% (nominal) auf komplexer Kohlefaser-Unterstützung mit großer Oberfläche, HiSPEC® 13100
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
Platinium
45041.06
45041.03
45041.06EA
0
CHF
45041.06
45041.03
Platin 70% (nominal) auf komplexer Kohlefaser-Unterstützung mit großer Oberfläche, HiSPEC® 13100
Platinum
CAS No.: 7440-06-4
Appearance: Dark grey to black
Odour: Odourless
UN No.: UN1325
MDL No.: MFCD00011179
Formel:
Pt Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011179 CAS-Nummer: 7440-06-4 UN: 1325 ADR: 4.1,II |