Platinum : ruthenium Pt:Ru (40:20)% auf 50% komprimiertem Ruß, HiSPEC® 10300
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
45039.03EA 241 CHF
45039.03 45039.06
Platinum : ruthenium Pt:Ru (40:20)% auf 50% komprimiertem Ruß, HiSPEC® 10300
Platinum : ruthenium
Formel: Pt:Ru
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00798552
CAS-Nummer: 7440-06-4
UN: 1325
ADR: 4.1,II