Carbonylchlorohydridotris(triphenylphosphine)ruthenium(II)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
44955.03EA
239
CHF
44955.03
44955.14
44955.06
Carbonylchlorohydridotris(triphenylphosphine)ruthenium(II)
Carbonylchlorohydridotris(triphenylphosphine)ruthenium(II)
Formel:
C₅₅H₄₅ClOP₃Ru MW: 951,405 g/mol Melting Pt: 204…206 °C (Zersetzung) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00049804 CAS-Nummer: 16971-33-8 EINECS: 241-051-0 |