2-Aminoadenosin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
44748.14EA 1090 CHF
44748.14 44748.03 44748.06
2-Aminoadenosin ≥97%
2-Aminoadenosine
Formel: C₁₀H₁₄N₆O₄
MW: 282,26 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00053556
CAS-Nummer: 2096-10-8