Ethyl hydrogen malonate ≥90%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Mono-Ethyl malonate, 3-Ethoxy-3-oxopropanoic acid
44692.06
44692.14
44692.22
44692.36
44692.06EA
71.9
CHF
44692.06
44692.14
44692.22
44692.36
Ethyl hydrogen malonate ≥90%
Ethyl hydrogen malonate
Purity: 90+%
CAS No.: 1071-46-1
Molecular Formula: C5H8O4
Formula Weight: 132.12
Flash Point:
Formel:
C₅H₈O₄ MW: 132,115 g/mol Siedepunkt: 106 °C (3 mmHg) Dichte: 1.119 Flash-Pt: >110 °C (230 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00020490 CAS-Nummer: 1071-46-1 EINECS: 213-992-7 |