Ruthenium 4% auf Aluminiumoxid, Ringe
Lieferant: Thermo Scientific
44593.36EA 3980 CHF
44593.36
Ruthenium 4% auf Aluminiumoxid, Ringe
Ruthenium
Formel: Ru
MW: 101,07 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011207
CAS-Nummer: 7440-18-8
EINECS: 231-127-1