Poly(styrene), Testfolie
Lieferant: Thermo Scientific
44502.KTEA 126 CHF
44502.KT
Poly(styrene), Testfolie
Poly(styrene)
Formel: C₈H₈
MW: 125000 - 250000 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 9003-53-6