Palladium 5% auf Aktivkohle Paste (50% Wasser) 5R39
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
44337.06
44337.14
44337.22
44337.06EA
158
CHF
44337.06
44337.14
44337.22
Palladium 5% auf Aktivkohle Paste (50% Wasser) 5R39
Palladium
CAS No.: 7440-05-3
Appearance: Black
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD03457879
Applications: Debenzylation, C-N and C-O cleavage, alkene hydrogenation
Formel:
Pd Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011167 CAS-Nummer: 7440-05-3 EINECS: 231-115-6 |