2-Methyl-4-trimethylsilyl-1-buten-3-yne ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
44189.04
44189.18
44189.04EA
82.8
CHF
44189.04
44189.18
2-Methyl-4-trimethylsilyl-1-buten-3-yne ≥97%
2-Methyl-4-trimethylsilyl-1-buten-3-yne
Purity: 97%
CAS No.: 18387-60-5
Molecular Formula: (CH3)3SiC≡CC(CH3)=CH2
Formula Weight: 138.28
Physical Form: Liquid
Density: 0.778
Boiling Point: 32°/15mm
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00190206
Formel:
(CH₃)₃SiC ΞCC(CH₃)=CH₂ MW: 138,28 g/mol Siedepunkt: 32 °C (15 mmHg) Dichte: 0.778 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00190206 CAS-Nummer: 18387-60-5 ADR: 3,III |