PTFE 6-10 micron
Lieferant: Thermo Scientific
44184.30EA
580
CHF
44184.30
44184.18
44184.A1
PTFE 6-10 micron
PTFE
Formel:
(CF₂CF₂)n Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00084455 CAS-Nummer: 9002-84-0 |