Magnesiumhydroxidcarbonat tetraHydrat (∼40 - 43,5% MgO), Reagenzqualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
33333.36 33333.22
33333.36EA 162 CHF
33333.36 33333.22
Magnesiumhydroxidcarbonat tetraHydrat (∼40 - 43,5% MgO), Reagenzqualität
Magnesiumhydroxidcarbonat tetraHydrat
CAS No.: 39409-82-0 Molecular Formula: 4MgCO3.Mg(OH)2.4H2O approx. Formula Weight: 467.67 (395.58anhy) Physical Form: -325 Mesh Powder Appearance: White Odour: Odourless Merck Reference: 14,5660 MDL No.: MFCD00149783
Formel: 4MgCO₃·Mg(OH)₂·4H₂O
Siedepunkt: 3600 °C (1013 hPa)
Melting Pt: > 2500 °C
Dichte: 2,16 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149783
CAS-Nummer: 235-192-7
EINECS: 235-192-7
Merck Index: 14,5660