Bornitrid 31% feuerfeste, streichbare Farbe
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
44086.18
44086.30
44086.A1
44086.18EA
93.6
CHF
44086.18
44086.30
44086.A1
Bornitrid 31% feuerfeste, streichbare Farbe
Boron nitride
CAS No.: 10043-11-5
Molecular Formula: BN
Physical Form: Paste
Appearance: White
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011317
Formel:
BN MW: 24,82 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011317 CAS-Nummer: 10043-11-5 |