Poly(styrene), trocken, Latex-Mikrosphären 1 micron
Lieferant: Thermo Scientific
43711.MEEA 1260 CHF
43711.ME
Poly(styrene), trocken, Latex-Mikrosphären 1 micron
Poly(styrene)
Formel: C₈H₈
MW: 125000 - 250000 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 9003-53-6