Siliciumdioxid 30% in Ethylenglykol, kolloidale Dispersion
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms: Silicium(IV)oxid
43093.A7EA 504 CHF
43093.A7 43093.A1
Siliciumdioxid 30% in Ethylenglykol, kolloidale Dispersion
Siliciumdioxid
Formel: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Dichte: 1,3
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011232
CAS-Nummer: 7631-86-9