Natriumnitrit standardisierte Lösung 0.1 M in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Scientific
43015.APEA 161 CHF
43015.AP
Natriumnitrit standardisierte Lösung 0.1 M in wässriger Lösung
Sodium nitrite
Formel: NaNO₂
MW: 69 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011118
CAS-Nummer: 7632-00-0
EINECS: 231-555-9
UN: 3287
ADR: 6.1,III