Methylenblau 1% (w/v) in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Basic Blue 9, Methylthioninium chloride, Methylene blue chloride, 3,7-Bis(dimethylamino)phenothiazin-5-ium chloride, Swiss Blue
42771.AE 42771.AP
42771.AEEA 59.1 CHF
42771.AE 42771.AP
Methylenblau 1% (w/v) in wässriger Lösung
Methylenblau
Molecular Formula: C16H18ClN3S Formula Weight: 319.86 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00012111
Formel: C₁₆H₁₈ClN₃S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150008
CAS-Nummer: 61-73-4