Poly(styrene) 2,5% (w/w) Dispersion in Wasser, Latex-Mikrosphären 45.0 micron
Lieferant: Thermo Scientific
42749.AAEA 1080 CHF
42749.AA
Poly(styrene) 2,5% (w/w) Dispersion in Wasser, Latex-Mikrosphären 45.0 micron
Poly(styrene)
Formel: C₈H₈
MW: 125000 - 250000 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
CAS-Nummer: 9003-53-6