Poly(styrene) 2,5% (w/w) Dispersion in Wasser, Latex-Mikrosphären 25.0 micron
Lieferant: Thermo Scientific
42730.AAEA 1190 CHF
42730.AA
Poly(styrene) 2,5% (w/w) Dispersion in Wasser, Latex-Mikrosphären 25.0 micron
Poly(styrene)
Formel: C₈H₈
MW: 125000 - 250000 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
CAS-Nummer: 9003-53-6