Calcium-3-hydroxy-3-methylbutyrate hydrate ≥97% (durch titrimetrische Analyse), weißes Pulver
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-Hydroxy-3-methylbutyric Acid Calcium Salt
42721.18
42721.30
42721.A1
42721.18EA
168
CHF
42721.18
42721.30
42721.A1
Calcium-3-hydroxy-3-methylbutyrate hydrate ≥97% (durch titrimetrische Analyse), weißes Pulver
Calcium-3-hydroxy-3-methylbutyrate hydrate
Purity: 97+%
CAS No.: 135236-72-5
Molecular Formula: C10H18CaO6.xH2O
Formula Weight: 274.33(anhy)
Physical Form: Powder
Appearance: White
MDL No.: MFCD01318562
Formel:
C₁₀H₁₈CaO₆·H₂O MW: 274,33 g/mol (anhy) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01321171 CAS-Nummer: 135236-72-5 |