Poly(styrene) 2,5% (w/w) Dispersion in Wasser, Latex-Mikrosphären 20.0 micron
Lieferant: Thermo Scientific
42719.AAEA 1090 CHF
42719.AA
Poly(styrene) 2,5% (w/w) Dispersion in Wasser, Latex-Mikrosphären 20.0 micron
Poly(styrene)
Formel: C₈H₈
MW: 125000 - 250000 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 9003-53-6