Poly(styrene) 2,5% (w/w) Dispersion in Wasser, Latex-Mikrosphären 4.5 micron
Lieferant: Thermo Scientific
42715.AAEA 1040 CHF
42715.AA
Poly(styrene) 2,5% (w/w) Dispersion in Wasser, Latex-Mikrosphären 4.5 micron
Poly(styrene)
Formel: C₈H₈
MW: 125000 - 250000 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
CAS-Nummer: 9003-53-6