Grund- und Abwasserverschmutzung Standardlösung 5, Specpure®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
42580.AEEA 275 CHF
42580.AE
Grund- und Abwasserverschmutzung Standardlösung 5, Specpure®
Standards Umweltanalyse-Standards
Für US EPA Clean Water Act.
  • 4 Analyten
UN Nr.: 3264
MDL Nr.: MFCD03792307