Amberlite® IRA-67 exchange resin_ion
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
42253.30
42253.A1
42253.A7
42253.30EA
94
CHF
42253.30
42253.A1
42253.A7
Amberlite® IRA-67 exchange resin_ion
Amberlite® IRA-67
CAS No.: 80747-90-6
Odour: Amine-like
MDL No.: MFCD00145567
Lager Temperatur:
Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00145567 CAS-Nummer: 80747-90-6 Merck Index: 14,382 |