Specpure® Silica, Standardlösung, SiO₂ 1000 µg/ml
Lieferant: Thermo Scientific
42225.AE
42225.AP
42225.AEEA
174
CHF
42225.AE
42225.AP
Specpure® Silica, Standardlösung, SiO₂ 1000 µg/ml
Standards
Anionische Standards
Silikatstandards
Summenformel: Na₂SiO₃ in H₂O
Physikalische Form: Flüssig