Nickel plating solution, halbglänzende Oberfläche
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
42026.AK
42026.K2
42026.AKEA
75.7
CHF
42026.AK
42026.K2
Nickel plating solution, halbglänzende Oberfläche
Nickel plating solution
Physical Form: Liquid
Appearance: Green
UN No.: UN3287
MDL No.: MFCD00011137
Lager Temperatur:
Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011137 UN: 3287 ADR: 6.1,III |