Polyvinylalkohol, M.W. ∼ 88,000-97,000 98-99%, hohes molekulares Gewicht, hydrolysiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Poly(vinyl alcohol), PVOH, PVA, Mowiol®
41243.14
41243.22
41243.36
41243.14EA
45.8
CHF
41243.14
41243.22
41243.36
Polyvinylalkohol, M.W. ∼ 88,000-97,000 98-99%, hohes molekulares Gewicht, hydrolysiert
Polyvinylalkohol
Purity: 98-99%
CAS No.: 9002-89-5
Molecular Formula: [-CH2CH(OH)-]n
Physical Form: Solid
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00081922
Formel:
[-CH₂CH(OH)-]n Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00081922 CAS-Nummer: 9002-89-5 |