Polyvinylalkohol, M.W. ∼ 57,000-66,000 86-89%, mittleres molekulares Gewicht, hydrolysiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Poly(vinyl alcohol), PVOH, PVA, Mowiol®
41239.14
41239.22
41239.36
41239.14EA
42.5
CHF
41239.14
41239.22
41239.36
Polyvinylalkohol, M.W. ∼ 57,000-66,000 86-89%, mittleres molekulares Gewicht, hydrolysiert
Polyvinylalkohol
CAS No.: 9002-89-5
Molecular Formula: [-CH2CH(OH)-]n
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00081922
Formel:
[-CH₂CH(OH)-]n Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00081922 CAS-Nummer: 9002-89-5 |