ICP-MS-Tuning-Standardlösung für 6020 CLP-M, Specpure®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
40482.AEEA 290 CHF
40482.AE
ICP-MS-Tuning-Standardlösung für 6020 CLP-M, Specpure®
Standards Kationischer Standards Mehrelement-Standards
UN Nr.: UN3264
MDL Nr.: MFCD00240453