Polyethylenimin, M.W. 10,000 ≥99%, verzweigt
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
40331.14
40331.22
40331.36
40331.14EA
144
CHF
40331.14
40331.22
40331.36
Polyethylenimin, M.W. 10,000 ≥99%, verzweigt
Polyethylenimin
Formel:
(CH₂CH₂NH)n Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00084427 CAS-Nummer: 9002-98-6 |