Hexachloroplatinsäure -Lösung (20% Pt)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Hydrogen hexachloroplatinate (IV), Dihydrogen hexachloroplatinate (IV)
40177.NA 40177.NJ
40177.NAEA 870 CHF
40177.NA 40177.NJ
Hexachloroplatinsäure -Lösung (20% Pt)
Hexachloroplatinsäure
Formel: H₂Cl₆Pt
MW: 409.81 g/mol
Melting Pt: 60
Dichte: 2.431
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011330
CAS-Nummer: 16941-12-1
EINECS: 241-010-7
UN: 3264
ADR: 8 III
Merck Index: 14,7526