Dihydrogen hexafluorotitanate 60% (w/w) in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
Hexafluorotitanic acid, Hydrogen hexafluorotitanate, Fluorotitanic acid
39736.36
39736.A1
39736.36EA
243
CHF
39736.36
39736.A1
Dihydrogen hexafluorotitanate 60% (w/w) in wässriger Lösung
Dihydrogen hexafluorotitanate
CAS No.: 17439-11-1
Molecular Formula: H2TiF6
Formula Weight: 163.91
Physical Form: Liquid
Density: 1.69
Odour: Pungent
UN No.: UN2922
MDL No.: MFCD00049647
Formel:
H₂TiF₆ Dichte: 1.69 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00049647 CAS-Nummer: 17439-11-1 EINECS: 241-460-4 UN: 2922 ADR: 8,II |