Carbon black ≥99,9%, Acetylen, 50% komprimiert
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms: Furnace black, Lamp Black
39724.30 39724.A1 39724.A5 39724.18
39724.30EA 203 CHF
39724.30 39724.A1 39724.A5 39724.18
Carbon black ≥99,9%, Acetylen, 50% komprimiert
Carbon black
Purity: 99.9+% CAS No.: 1333-86-4 Physical Form: S.A. 75m2/g, Bulk density 80-120g/L Appearance: Black Odour: Odourless UN No.: UN1325 MDL No.: MFCD00133992
Formel: C
MW: 12,01 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00133992
CAS-Nummer: 1333-86-4
EINECS: 215-609-9
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Trace Metal 99.9+%