Nickel(II) octanoate (8% Ni) in Leichtbenzin
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
39479.14
39479.22
39479.36
39479.14EA
146
CHF
39479.14
39479.22
39479.36
Nickel(II) octanoate (8% Ni) in Leichtbenzin
Nickel(II) octanoate
Molecular Formula: C16H30NiO4
Formula Weight: 345.10
Flash Point: 40°(104°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.95
Appearance: Green
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00064239
Formel:
C₁₆H₃₀NiO₄ MW: 345,10 g/mol Dichte: 0.95 Flash-Pt: 40 °C (104 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064239 CAS-Nummer: 4995-91-9 UN: 1993 ADR: 3,III |