Lithium periodate dihydrate, Reagenzqualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
39355.18 39355.30
39355.18EA 124 CHF
39355.18 39355.30
Lithium periodate dihydrate, Reagenzqualität
Lithium periodate dihydrate
CAS No.: 21111-84-2 Molecular Formula: LiIO4.2H2O Formula Weight: 233.87 (197.84anhy) Physical Form: Powder Odour: Odourless Melting Point: 370° UN No.: UN1479 MDL No.: MFCD00049474
Formel: LiIO₄·2H₂O
Melting Pt: >370 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00049474
CAS-Nummer: 21111-84-2
UN: 1479
ADR: 5.1,II