Dicarbonyl(2,4-pentanedionato)rhodium(I) 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
39295.MDEA 473 CHF
39295.MD 39295.06 39295.03
Dicarbonyl(2,4-pentanedionato)rhodium(I) 97%
Dicarbonyl(2,4-pentanedionato)rhodium(I)
Formel: C₇H₈O₄Rh
MW: 259,04 g/mol
Melting Pt: 144…147 °C (Subl.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009884
CAS-Nummer: 14874-82-9
EINECS: 238-947-9
ADR: 4.1,II