Dichlorobis(ethylenediamine)platinum(II) (50% Pt)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
39280.03EA
458
CHF
39280.03
39280.01
Dichlorobis(ethylenediamine)platinum(II) (50% Pt)
Dichlorobis(ethylenediamine)platinum(II)
Formel:
C₄H₁₆Cl₂N₄Pt MW: 386,187 g/mol Melting Pt: 300 °C (Zersetzung) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009881 CAS-Nummer: 21430-85-3 |