Nickel(II)nitrat 1% Ni(NO3)2 in Salpetersäure 2%, Specpure®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Nickeldinitrat
39043.AEEA 208 CHF
39043.AE
Nickel(II)nitrat 1% Ni(NO3)2 in Salpetersäure 2%, Specpure®
Nickel(II)nitrat
Matrix Modifier Solution
Formel: N₂NiO₆
MW: 182,7 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011139
CAS-Nummer: 13138-45-9
UN: 3264
ADR: 8,III