Platin 10% auf Aktivkohle mit 50 % Wasser benetzt, Pulver, reduziert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
38325.06
38325.14
38325.22
38325.06EA
233
CHF
38325.06
38325.14
38325.22
Platin 10% auf Aktivkohle mit 50 % Wasser benetzt, Pulver, reduziert
Platinum
CAS No.: 7440-06-4
Physical Form: 900-1100 m²/g
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011179
Bestellinformation: Sold on a dry weight basis. Unit weight excludes water weight
Formel:
Pt Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011179 CAS-Nummer: 7440-06-4 |