Palladium 5% auf Aktivkohle-Paste verwendbar als Katalysator A102023-5
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
38300.06
38300.14
38300.22
38300.06EA
158
CHF
38300.06
38300.14
38300.22
Palladium 5% auf Aktivkohle-Paste verwendbar als Katalysator A102023-5
Palladium
Appearance: Black
Odor: Odorless
Bestellinformation: Sold on a dry weight basis. Unit weight excludes water weight. Nominally 50% water wet
Formel:
Pd MW: 106.420 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011167 CAS-Nummer: 7440-05-3 EINECS: 231-115-6 |