Palladium 1% auf Aktivkohle-Pulver mit 50 % Wasser benetzt, reduziert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
38292.09 38292.18
38292.09EA 256 CHF
38292.09 38292.18
Palladium 1% auf Aktivkohle-Pulver mit 50 % Wasser benetzt, reduziert
Palladium
Physical Form: 900-1100 m²/g
Formel: Pd
MW: 106.420 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011167
CAS-Nummer: 7440-05-3