Grund- und Abwasserverschmutzung Standardlösung 3, Specpure®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
36750.AEEA 323 CHF
36750.AE
Grund- und Abwasserverschmutzung Standardlösung 3, Specpure®
Standards Umweltanalyse-Standards
Nach US EPA Clean Water Act.
  • 6 Analyten
UN Nr.: 3264
MDL Nr.: MFCD02091710