TCLP-Standardlösung 1, Specpure®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
36743.APEA 609 CHF
36743.AP 36743.AE
TCLP-Standardlösung 1, Specpure®
Standards Kationischer Standards Mehrelement-Standards
UN Nr.: UN3264
MDL Nr.: MFCD02091705