Ammoniaklösung 50% (v/v) in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Ammonia aqueous, Ammonium hydroxide solution, Ammonium hydroxide, Ammonia water
35574.AP 35574.K2 35574.K7
35574.APEA 119 CHF
35574.AP 35574.K2 35574.K7
Ammoniaklösung 50% (v/v) in wässriger Lösung
Ammoniaklösung
CAS No.: 1336-21-6 Molecular Formula: H5NO Formula Weight: 35.05 Physical Form: Liquid Density: 0.94 Appearance: Colourless UN No.: UN2672 MDL No.: MFCD00066650
Formel: NH₃
MW: 35,05 g/mol
Dichte: 0.94
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00066650
CAS-Nummer: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8,III