CLP Protokoll Probenkit für die ICP Analyse, Specpure®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
35256.AP 35259.AP 35406.KS 35420.AE 35421.AE 35422.AE 41330.AE 41331.AE 35417.BG 35418.BG 35419.BG
35256.APEA 938 CHF
35256.AP 35259.AP 35406.KS 35420.AE 35421.AE 35422.AE 41330.AE 41331.AE 35417.BG 35418.BG 35419.BG
CLP Protokoll Probenkit für die ICP Analyse, Specpure®
Standards Kationischer Standards Mehrelement-Standards
Dieses LabPak™ wird mit allen notwendigen Standardkonzentraten geliefert, die für den täglichen Betrieb benötigt werden, um die von der EPA festgelegten Anforderungen des CLP-Protokolls zu erfüllen. Durch minimales Mischen und Verdünnen der Standardkonzentrate können Sie Zeit und Geld bei der Vorbereitung aller erforderlichen CLP-Protokollstandards sparen.
UN Nr.: UN3264
MDL Nr.: MFCD00146473
Dieses LabPak™ enthält die folgenden CLP-Protokoll-Testkits für die ICP-Analyse:
Bestellinformation: Instrument Calibration (ICAL) Standardkit (35417)
Initial Calibration Verification (ICV) Standardkit (35418)
Continuing Calibration Verification (CCV) Standardkit (35419)
Contract Required Detection Limits (CRDL) Standard (35420)
Interference Check Standard A (ICS-A) Lösung (35256) - (je 2)
Interference Check Standard AB-1 (ICS-AB1) Lösung (35421)
Interference Check Standard AB-2 (ICS-AB2) Lösung (41330)
Water Spiking Standard A (WSS-A) Lösung (35422)
Water Spiking Standard B (WSS-B) Lösung (41331)
Initial Calibration Blank/Continuing Calibration Blank 4 (ICB/CCB) Standardkit (35259) - (je 4)