Lithium tri-tert-butoxyaluminum hydride ≥94%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
30716.09EA 161 CHF
30716.09
Lithium tri-tert-butoxyaluminum hydride ≥94%
Lithium tri-tert-butoxyaluminum hydride
Formel: C₁₂H₂₈AlLiO₃
MW: 254,27 g/mol
Melting Pt: ∼ 319 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,03
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011532
CAS-Nummer: 17476-04-9
EINECS: 241-490-8
ADR: 4.3,I